4-Methylesculetin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11902.06
A11902.14
A11902.22
A11902.06EA
1080
CZK
A11902.06
A11902.14
A11902.22
4-Methylesculetin 97%
4-Methylesculetin
Purity: 97%
CAS No.: 529-84-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 162550
MDL No.: MFCD00006859
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006859 CAS číslo: 529-84-0 EINECS: 208-470-0 |