Tisk…
Azure II
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11777.09 A11777.18
A11777.09EA 1140 CZK
A11777.09 A11777.18
Azure II
Azure II
CAS No.: 37247-10-2 MDL No.: MFCD00080716
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080716
CAS číslo: 37247-10-2