Tisk…
5-Hydantoin acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11731.06 A11731.14
A11731.06EA 1120 CZK
A11731.06 A11731.14
5-Hydantoin acetic acid 98%
5-Hydantoin acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5427-26-9 Molecular Formula: C5H6N2O4 Formula Weight: 158.11 Melting Point: ca 217° dec. Beilstein Reference: 83035 MDL No.: MFCD00005267
Vzorec: C₅H₆N₂O₄
MW: 158.113 g/mol
Bod tání: ∼ 217 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005267
CAS číslo: 5427-26-9
EINECS: 226-574-4