1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11637.03
A11637.06
A11637.03EA
1190
CZK
A11637.03
A11637.06
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Purity: 98%
CAS No.: 1190-92-7
Molecular Formula: (CH3)2NCH=CHNO2
Formula Weight: 116.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1903136
MDL No.: MFCD00051519
Vzorec:
C₄H₈N₂O₂ Bod tání: 101…105 °C |
MDL Number:
MFCD00051519 CAS číslo: 1190-92-7 |