Tisk…
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11613.06 A11613.14
A11613.06EA 1270 CZK
A11613.06 A11613.14
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
Purity: 98% CAS No.: 150-83-4 Molecular Formula: C4H7NaO3 Formula Weight: 126.09 Melting Point: 161-167° Beilstein Reference: 4824866 MDL No.: MFCD00016716
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod tání: 161…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016716
CAS číslo: 150-83-4
EINECS: 205-774-5