Tisk…
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
A11343.06 A11343.14
A11343.06EA 2050 CZK
A11343.06 A11343.14
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 56278-50-3 Molecular Formula: C9H6N2S Formula Weight: 174.23 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 128460 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00051633
Vzorec: C₉H₆N₂S
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051633
CAS číslo: 56278-50-3
ADR: 6.1,III