4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
4-Methoxybut-3-en-2-one
A11235.09
A11235.18
A11235.30
A11235.09EA
1670
CZK
A11235.09
A11235.18
A11235.30
4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Purity: 90%
CAS No.: 4652-27-1
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 66-69°/12mm
Beilstein Reference: 1741053
MDL No.: MFCD00008778
Vzorec:
C₅H₈O₂ MW: 100,117 g/mol Bod varu: 66…69 °C (12 mmHg) Hustota: 0,990 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00008778 CAS číslo: 4652-27-1 EINECS: 225-087-4 |