Tisk…
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11221.06 A11221.14
A11221.06EA 1930 CZK
A11221.06 A11221.14
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 3042-00-0 Molecular Formula: C9H8N2O2S Formula Weight: 208.24 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 11825 MDL No.: MFCD00022673
Vzorec: C₉H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022673
CAS číslo: 3042-00-0