Tisk…
Platina 5% on carbon, dry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 4050 CZK
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platina 5% on carbon, dry
Platina
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529