Tisk…
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis(2-cyanoethyl) Ether
A11005.09 A11005.18
A11005.09EA 1640 CZK
A11005.09 A11005.18
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Purity: 98% CAS No.: 1656-48-0 Molecular Formula: O(CH2CH2CN)2 Formula Weight: 124.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 119-121°/1mm MDL No.: MFCD00001960
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Bod varu: 119…121 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.043
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001960
CAS číslo: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9