Tisk…
Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
A10995.09 A10995.14
A10995.09EA 3400 CZK
A10995.09 A10995.14
Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 94% CAS No.: 10236-14-3 Molecular Formula: C10H19O5P Formula Weight: 250.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 133-135°/0.4mm MDL No.: MFCD00009192
Vzorec: C₁₀H₁₉O₅P
Bod varu: 133…135 °C (0,4 mmHg)
Hustota: 1,130
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009192
CAS číslo: 10236-14-3