1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10962.03
A10962.06
A10962.14
A10962.03EA
1050
CZK
A10962.03
A10962.06
A10962.14
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Purity: 98%
CAS No.: 22572-40-3
Molecular Formula: CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)3I
Formula Weight: 297.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 4162760
MDL No.: MFCD00011833
Vzorec:
CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I Bod tání: 90…92 °C |
MDL Number:
MFCD00011833 CAS číslo: 22572-40-3 EINECS: 245-095-1 |