2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10960.06
A10960.14
A10960.06EA
910
CZK
A10960.06
A10960.14
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 6622-92-0
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 114324
MDL No.: MFCD00006105
Vzorec:
C₆H₈N₂O Bod tání: 198…200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006105 CAS číslo: 6622-92-0 EINECS: 229-577-9 |