3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10771.14
A10771.03
A10771.06
A10771.14EA
14690
CZK
A10771.14
A10771.03
A10771.06
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4664-08-8
Molecular Formula: C7H3NO3
Formula Weight: 149.11
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD00010680
Vzorec:
C₇H₃NO₃ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010680 CAS číslo: 4664-08-8 |