Tisk…
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10693.06 A10693.14
A10693.06EA 1560 CZK
A10693.06 A10693.14
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
2-Furoyltrifluoroacetone
Purity: 98% CAS No.: 326-90-9 Molecular Formula: C8H5F3O3 Formula Weight: 206.12 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5280 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 168085 MDL No.: MFCD00020935
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod varu: 203 °C
Bod tání: 20…21 °C
Hustota: 1,391
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020935
CAS číslo: 326-90-9
EINECS: 206-315-1