Phenylglyoxal monohydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10677.06
A10677.14
A10677.22
A10677.06EA
1590
CZK
A10677.06
A10677.14
A10677.22
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 1075-06-5
Molecular Formula: C8H6O2.H2O
Formula Weight: 152.15 (134.12anhy)
Melting Point: 71-77°
Boiling Point: 142°/125mm
Beilstein Reference: 1854721
MDL No.: MFCD00149499
Vzorec:
C₈H₆O₂·H₂O Bod varu: 142 °C (125 mmHg) Bod tání: 71…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149499 CAS číslo: 1075-06-5 EINECS: 214-036-1 |