3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
A10631.09
A10631.18
A10631.30
A10631.09EA
2820
CZK
A10631.09
A10631.18
A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1633-82-5
Molecular Formula: C3H6Cl2O2S
Formula Weight: 177.05
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₆Cl₂O₂S MW: 177,039 g/mol Bod varu: 70 °C (0,5 mmHg) Hustota: 1,456 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007463 CAS číslo: 1633-82-5 EINECS: 216-646-3 ADR: 8,II |