Pivalamidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10613.14
A10613.06
A10613.14EA
17230
CZK
A10613.14
A10613.06
Pivalamidine hydrochloride 98%
Pivalamidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 18202-73-8
Molecular Formula: C5H12N2.HCl
Formula Weight: 136.63
Melting Point: 188-193°
Beilstein Reference: 3618865
MDL No.: MFCD00051988
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod tání: 188…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051988 CAS číslo: 18202-73-8 EINECS: 242-091-1 |