(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10361.03
A10361.06
A10361.14
A10361.03EA
1120
CZK
A10361.03
A10361.06
A10361.14
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2596-47-6
Molecular Formula: C12H12O5
Formula Weight: 236.22
Odour: Odourless
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 2218026
MDL No.: MFCD00014378
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₅ Bod tání: 193…196 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014378 CAS číslo: 2596-47-6 |