6-Chlorothiochroman-4-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10304.03
A10304.06
A10304.03EA
851
CZK
A10304.03
A10304.06
6-Chlorothiochroman-4-one 98%
6-Chlorothiochroman-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 13735-12-1
Molecular Formula: C9H7ClOS
Formula Weight: 198.67
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 124621
MDL No.: MFCD00052997
Vzorec:
C₉H₇ClOS Bod tání: 65…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052997 CAS číslo: 13735-12-1 |