Tisk…
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10290.06 A10290.14
A10290.06EA 1270 CZK
A10290.06 A10290.14
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 4619-20-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2099653 MDL No.: MFCD00020541
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020541
CAS číslo: 4619-20-9