2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10125.09
A10125.18
A10125.09EA
1290
CZK
A10125.09
A10125.18
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal
Purity: 97%
CAS No.: 874-66-8
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Bod varu: 280…281 °C Hustota: 1.097 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00063240 CAS číslo: 874-66-8 EINECS: 212-866-9 |