Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 4.4 M vodný roztok stable
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
87659.AE 87659.AP 87659.K3
87659.AEEA 1060 CZK
87659.AE 87659.AP 87659.K3
Tetrahydroboritan sodný 4.4 M vodný roztok stable
Tetrahydroboritan sodný
CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: Liquid Density: 1.4 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless UN No.: UN3320 MDL No.: MFCD00003518
Vzorec: NaBH₄
Hustota: 1,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 3320
ADR: 8,II