Tisk…
Oxid železitý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
47247.A1 47247.18 47247.30
47247.A1EA 26320 CZK
47247.A1 47247.18 47247.30
Oxid železitý ≥99.9% (metals basis)
Oxid železitý
Purity: 99.9% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1565° MDL No.: MFCD00011008
Vzorec: Fe₂O₃
Bod tání: 1565 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 14,4028