Tisk…
Škrob, rozpustný 1% (w/v) vodný roztok for iodometric titrations
Dodavatel: Thermo Scientific
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 944 CZK
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Škrob, rozpustný 1% (w/v) vodný roztok for iodometric titrations
Škrob, rozpustný
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799