Tisk…
Oxid hlinitý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
47171.A3 47171.36
47171.A3EA 11330 CZK
47171.A3 47171.36
Oxid hlinitý ≥99%
Oxid hlinitý
Purity: 99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 32-63 Micron APS Powder, S.A. 200m2/g Density: 3.965 Refractive Index: 1.768 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2980 °C
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,965
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356