Bromid draselný, Premium FTIR Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
47111.KD
47111.KM
47111.KN
47111.KQ
47111.KDEA
7140
CZK
47111.KD
47111.KM
47111.KN
47111.KQ
Bromid draselný, Premium FTIR Grade
Bromid draselný
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: BrK
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder in 0.5g Packets
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
MDL No.: MFCD00011358
Vzorec:
KBr Bod varu: 1435 °C Bod tání: 730 °C Hustota: 2,75 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS číslo: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |