Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
46654.09 46654.18
46654.09EA 3270 CZK
46654.09 46654.18
křemík ≥99.999% (metals basis), powder -325 mesh
křemík
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless UN No.: UN1346 MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
MW: 28.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08635