Tisk…
Oxid hlinitý neutrální HPLC_Flash
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
46025.A1 46025.30
46025.A1EA 8210 CZK
46025.A1 46025.30
Oxid hlinitý neutrální HPLC_Flash
Oxid hlinitý neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 18-32 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Bod varu: 2980 °C
Bod tání: 2045 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356