Oxid hlinitý bazický TLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
46001.22
46001.36
46001.22EA
1340
CZK
46001.22
46001.36
Oxid hlinitý bazický TLC
Aluminium oxide basic
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 5-15 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White to pale pink
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Bod varu: 2980 °C Bod tání: 2045 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |