Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45906.MC
45906.ME
45906.MCEA
3880
CZK
45906.MC
45906.ME
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Brown
MDL No.: MFCD00217686
Vzorec:
C₁₂H₂₀S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00217686 CAS číslo: 104934-50-1 |