Oxid kobaltnato-kobaltitý (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
45579.A4
45579.22
45579.36
45579.A4EA
29450
CZK
45579.A4
45579.22
45579.36
Oxid kobaltnato-kobaltitý (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate
Appearance: Blue
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01074445
Vzorec:
Co₃O₄ MW: 240.8 Bod tání: 895 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074445 CAS číslo: 1308-06-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02454 |