Tisk…
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44815.02 44815.04 44815.09
44815.02EA 4910 CZK
44815.02 44815.04 44815.09
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Purity: 98+% CAS No.: 40615-39-2 Molecular Formula: C31H32N2O7 Formula Weight: 544.60 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00010113
Vzorec: C₃₁H₃₂N₂O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010113
CAS číslo: 40615-39-2
EINECS: 255-003-1