Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
44692.06
44692.14
44692.22
44692.36
44692.06EA
1300
CZK
44692.06
44692.14
44692.22
44692.36
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 90+%
CAS No.: 1071-46-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point:
Vzorec:
C₅H₈O₄ Bod varu: 106 °C (3 mmHg) Hustota: 1,119 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020490 CAS číslo: 1071-46-1 EINECS: 213-992-7 |