D-glukonát vápenatý 2,5% (w/w) in aqueous solution, gel
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
44542.15
44542.TJ
44542.15EA
4740
CZK
44542.15
44542.TJ
D-glukonát vápenatý 2,5% (w/w) in aqueous solution, gel
D-glukonát vápenatý
CAS No.: 299-28-5
Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2
Formula Weight: 430.37
Physical Form: Gel
MDL No.: MFCD00064209
Vzorec:
HOH₂C(CH(OH))₄COOCa MW: 430.38 Bod tání: 178 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064209 CAS číslo: 299-28-5 Merck Index: 13,01671 |