2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
44189.04
44189.18
44189.04EA
1490
CZK
44189.04
44189.18
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Purity: 97%
CAS No.: 18387-60-5
Molecular Formula: (CH3)3SiC≡CC(CH3)=CH2
Formula Weight: 138.28
Physical Form: Liquid
Density: 0.778
Boiling Point: 32°/15mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00190206
Vzorec:
(CH₃)₃SiC ΞCC(CH₃)=CH₂ MW: 138,28 g/mol Bod varu: 32 °C (15 mmHg) Hustota: 0,778 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190206 CAS číslo: 18387-60-5 ADR: 3,III |