Tisk…
Nitrid boritý 31% refractory brushable paint
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44086.18 44086.30 44086.A1
44086.18EA 1690 CZK
44086.18 44086.30 44086.A1
Nitrid boritý 31% refractory brushable paint
Nitrid boritý
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN Physical Form: Paste Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011317
Vzorec: BN
MW: 24,82 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5