Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43792.09
43792.04
43792.09EA
5010
CZK
43792.09
43792.04
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
CAS No.: 634-55-9
Molecular Formula: C2H5OOCCH(CN)COCH3
Formula Weight: 155.16
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00043487
Vzorec:
C₇H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043487 CAS číslo: 634-55-9 ADR: 6.1,III |