Tisk…
Paraformaldehyde 16% (w/v) vodný roztok methanol-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43368.9L 43368.9M
43368.9LEA 1860 CZK
43368.9L 43368.9M
Paraformaldehyde 16% (w/v) vodný roztok methanol-free
Formaldehyde
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4 Molecular Formula: (CH2O)n Physical Form: Liquid, Ampouled under argon MDL No.: MFCD00133991
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Concentration (w/v) 15.5 to 16.5%
Appearance Clear colourless liquid