Tisk…
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) 90 ppm
43203.30 43203.18
43203.30EA 6180 CZK
43203.30 43203.18
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% stabilizovaný
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane
Stab. with 90ppm hydroquinone
Purity: 99% CAS No.: 13048-33-4 Molecular Formula: [H2C=CHCO2(CH2)3]2 Formula Weight: 226.28 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.010 Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00008631
Vzorec: C₁₂H₁₈O₄
Hustota: 1,010
Bod vzplanutí: >110 °C (>230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008631
CAS číslo: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9