Poly(vinylbenzyl chloride)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43067.09
43067.18
43067.04
43067.09EA
4400
CZK
43067.09
43067.18
43067.04
Poly(vinylbenzyl chloride)
Poly(vinylbenzyl chloride)
CAS No.: 9080-67-5
Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00135445
Vzorec:
-[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135445 CAS číslo: 9080-67-5 |