Tisk…
Dusitan sodný standardised solution 0.1 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
43015.APEA 2890 CZK
43015.AP
Dusitan sodný standardised solution 0.1 M vodný roztok
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III