Tropaeolin O 0,04% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42772.AE
42772.AP
42772.AEEA
1170
CZK
42772.AE
42772.AP
Tropaeolin O 0,04% (w/v) vodný roztok
Tropaeolin O
Molecular Formula: C12H9N2NaO5S
Formula Weight: 316.27
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00007499
Vzorec:
C₁₂H₉N₂O₅SNa Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007499 CAS číslo: 547-57-9 |