Tisk…
3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42426.AD 42426.AK
42426.ADEA 1880 CZK
42426.AD 42426.AK
3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane ≥95%
3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane
Purity: 95% CAS No.: 31001-77-1 Molecular Formula: C6H16O2SSi Formula Weight: 180.34 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.4500 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 96°/30mm MDL No.: MFCD00053923
Vzorec: C₆H₁₆O₂SSi
Bod varu: 96 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,000
Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053923
CAS číslo: 31001-77-1
EINECS: 250-426-8