Platina 40% on carbon, HiSPEC® 4000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42204.03
42204.14
42204.03EA
0
CZK
42204.03
42204.14
Platina 40% on carbon, HiSPEC® 4000
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Powder
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |