Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41725.AD
41725.AK
41725.K2
41725.ADEA
2360
CZK
41725.AD
41725.AK
41725.K2
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (w/w) vodný roztok
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
CAS No.: 69762-88-5
Molecular Formula: C30H68N2O2
Formula Weight: 488.87
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00216633
Vzorec:
C₃₀H₆₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216633 CAS číslo: 69762-88-5 UN: 3267 ADR: 8,III |