Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41562.22
41562.36
41562.22EA
1680
CZK
41562.22
41562.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Vzorec:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Bod tání: 28…32 °C Hustota: 1,10 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00084416 CAS číslo: 9004-74-4 |