Tisk…
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41462.03 41462.06 41462.14
41462.03EA 1970 CZK
41462.03 41462.06 41462.14
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 54925-64-3 Molecular Formula: C9H18N2Si Formula Weight: 182.34 Flash Point: 99°(210°F) Physical Form: Liquid Density: 0.94 Refractive Index: 1.4805 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 247-250° MDL No.: MFCD00011682
Vzorec: C₉H₁₈N₂Si
Bod varu: 247…250 °C
Hustota: 0,94
Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011682
CAS číslo: 54925-64-3
EINECS: 259-398-1