Tisk…
Vinylene carbonate ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
41400.02 41400.04 41400.09
41400.02EA 1050 CZK
41400.02 41400.04 41400.09
Vinylene carbonate ≥97% stabilizovaný
Vinylene carbonate
Stab. with BHT
Purity: 97+% CAS No.: 872-36-6 Molecular Formula: C3H2O3 Formula Weight: 86.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.355 Refractive Index: 1.4210 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 19-22° Boiling Point: 162-163° MDL No.: MFCD00005380
Vzorec: C₃H₂O₃
Bod varu: 162…163 °C
Bod tání: 19…22 °C
Hustota: 1,355
Bod vzplanutí: 72 °C (163 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005380
CAS číslo: 872-36-6
EINECS: 212-825-5