Tisk…
Uhličitan stříbrný ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g on Celite
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
18202.W5 18202.W9
18202.W5EA 7140 CZK
18202.W5 18202.W9
Uhličitan stříbrný ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g on Celite
Uhličitan stříbrný
∼0.7 mmole Ag₂CO₃/g reagent
CAS No.: 534-16-7 Molecular Formula: Ag2CO3/Celite Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003403
Oxidizing agent for alcohols, diols/triols, hydroquinones, and amines.
Vzorec: CAg₂O₃
MW: 275.75
Bod tání: 210…218 °C
Hustota: 5.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003403
CAS číslo: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08650